Kleine Kopftupfer, CleanFoam®
Lieferant: Texwipe
TX742B
710-0556EA 603 EUR
710-0556
Kleine Kopftupfer, CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Reinigungsstäbchen für die Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropanol. Hergestellt aus Polyurethan-Schaumstoff mit einer Porosität von 100 Poren pro Zoll.
  • Stark saugfähiges Reinigungsstäbchen, partikelarm und beständig gegen die gängigsten Lösungsmitteln
  • Sehr geringe Freisetzung von nicht flüchtigen Rückständen und Partikeln
  • Harter, kompakter Polypropylenstiel
Es kann für eine Vielzahl industrieller Anwendungen verwendet werden, von allgemeinen Montageanwendungen bis hin zu Reinraumapplikationen.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.