Standard-Mikroliterspritzen
Lieferant: Hospidex
EX-MS250 EX-MS500
613-1719EA 100 EUR
613-1719 613-1720
Standard-Mikroliterspritzen
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Für ultragenaue Analysen. Da der Kolben bis in die äußerste Nadelspitze reicht, ist sichergestellt, dass kein Totvolumen entsteht.
Die abgeschrägte Nadelspitze ist 50 mm lang.