HPLC-Spritzen, Rheodyne
Lieferant: Hospidex
EX-MSR05 EX-MSR10 EX-MSR25 EX-MSR50 EX-MSR250 EX-MSR500
613-1728EA 96 EUR
613-1728 613-1729 613-1730 613-1731 613-1733 613-1734
HPLC-Spritzen, Rheodyne
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Für ultragenaue Analysen. Da der Kolben bis in die äußerste Nadelspitze reicht, entsteht kein Totvolumen.
Modell mit austauschbarer Nadel auf Anfrage. HPLC Spritzen für Waters und Valco auf Anfrage.