Präzisions-Kolbenprober, FORTUNA®
Lieferant: Poulten & Graf
2.00043 2.00046 2.00051 2.01246 2.01251 2.01651
201-0918EA 67.3 EUR
201-0918 201-0919 612-0397 201-0920 612-0398 201-0921
Präzisions-Kolbenprober, FORTUNA®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Präzisions-Kolbenprober aus DURAN® Borosilikatglas.
  • Mit oder ohne Kapillarhahn NS 12,5
  • Braune Graduierung, säure- und laugenbeständig
  • Austauschbare Zylinder und Kolben