Ganzglasspritzen, FORTUNA® OPTIMA®
Lieferant: Poulten & Graf
FORTUNA® OPTIMA®
612-0331EA 11.04 EUR
612-0331 612-0335 612-0587 612-0333 612-0332 612-0339 612-0338 612-0337 612-0336
Ganzglasspritzen, FORTUNA® OPTIMA®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Zylinder und Kolben aus Durobax® Glas mit Metallkonus, ohne Kanüle, autoklavierbar.
  • Luer-Lock-Konus
  • Braune Graduierung
  • Autoklavierbar bei +134 °C
Standards: Konform gemäß ISO 9001, Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG.
Bestellinformation: Lieferung einzeln verpackt.