BD Microlance™ 3 Nadeln
Lieferant: BD Medical
300400 300635 300800 301155 301156 304000 304432 300637 300600 304434 301000UK 304000UK 303273 303262 310205
613-4952EA 9.4 EUR
613-4952 613-3832 613-3924 613-3934 613-3935 613-3942 613-4970 613-3897 613-0902 615-0034 613-1688 BDAM304000UK BDAM303273 BDAM303262 BDAM310205
BD Microlance™ 3 Nadeln
Injektionsnadeln
Die BD Microlance™ 3-Nadeln sind für einfaches Eindringen, sanfte Gleitkraft beim Einführen/Herausziehen und reduzierte Kanülenreibung beim Gleiten durch das Gewebe konzipiert. Diese Nadeln sind in einer Vielzahl von Stärken, Längen und Abschrägungsdesigns erhältlich.
  • Empfohlene Verwendung: intradermale, subkutane, intramuskuläre, intravenöse Injektionen und Aspiration
  • BD Microlance™-Nadeln können an einen Luer-Slip-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss angeschlossen werden
  • Naturkautschuklatex ist kein Bestandteil der Materialformulierung
  • Steriles Design zur Einmalverwendung
Herkömmliche Nadeln mit normaler Wandstärke neigen aufgrund der größeren Kanülendicke weniger zum Verbiegen als dünnwandige Nadeln. Der Innendurchmesser einer dünnwandigen Nadel ermöglicht möglicherweise die Verwendung einer Nadelstärke, die eine Nummer kleiner ist als die einer normalen Nadel, wobei die gleiche Durchflussrate genutzt wird.
Verpackung: Einzeln verpackt im Blisterfilm und medizinischem Papier.