Sterican® Einmalkanülen
Lieferant: B. Braun
4657667 4657640B 4657624B 4657519B 4657527B 4657667B 4657675B 4657683B 4657705B
612-0145EA 15.6 EUR
612-0145 BRAU4657640B BRAU4657624B BRAU4657519B BRAU4657527B BRAU4657667B BRAU4657675B BRAU4657683B BRAU4657705B
Sterican® Einmalkanülen
Injektionsnadeln
Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung, transparenter Luer-Lock-Ansatz aus PP.
  • Farbcodierter Konus nach EN ISO 6009
  • Latex- und PVC-frei
  • 3-facher Facettenschliff für schmerzarme Punktion (Langschliff)
Standards: ISO 7864, DIN 13097
Verpackung: Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20× 5er-Kanülen-Blocks (100 Kanülen).