Reinraum-Klebebänder, doppelseitig
Lieferant: ULTRATAPE
1510CL100-P3DU 1510CL200-P3DU
817-0074EA 152 EUR
817-0074 UTAP1510CL200-P3DU
Reinraum-Klebebänder, doppelseitig
Klebebänder
Diese Reinraum-Klebebänder bestehen aus Polyester und sind ideal zum Befestigen von Schildern und Namensschildern oder zum Verbinden von Kunststofffolien zur Errichtung von Wänden in Reinräumen.
  • Klar, mit roter Mylar™-Einwegbeschichtung
  • Permanent haftend (hinterlässt beim Abziehen Rückstände)
Länge: 32,9 m
Farbe: Transparent