Reinraum-Klebebänder
Lieferant: ULTRATAPE
1164WH200-P6U 1164WH300-P6U 1164WH100-P6U
817-0072EA 546 EUR
817-0072 817-0073 112-1186
Reinraum-Klebebänder
Klebebänder
Diese Klebebänder bestehen aus Polyolefin mit Acrylklebstoff.
  • Sehr geringe Ausgasung
  • Geringer Schwefel-, Halogen- und Schwermetallgehalt
  • Haften nur leicht an Kunststoffen, sodass sie leicht wieder entfernt werden können
  • Hinterlassen keine Rückstände oder Partikel
Speziell für den Gebrauch in Reinräumen der Halbleiterindustrie und kritischen Umgebungen entwickelt. Es besitzt einen extrem geringen Gehalt an auslaugbaren Metallen, sodass keine Sorge wegen Kontaminationen besteht.
Länge: 54,8 m
Farbe: Weiß