Schützende Laborklebebänder, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F134530020 F134910100 F134910150
817-1133EA 98.9 EUR
817-1133 BELAF134910100 BELAF134910150
Schützende Laborklebebänder, SP Bel-Art
Klebebänder
Klares, transparentes Polyesterband. Der Abroller ist separat erhältlich.
  • Bleibt auch nach 40-minütigem Autoklavieren bei 125 °C oder nach einwöchiger Lagerung in flüssigem Stickstoff bei −196 °C sicher und ohne Verfärbung haften
  • Beständig gegen Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel
  • Ergibt wischfeste Etiketten mit hervorragenden Hafteigenschaften
Stärke: 32,9 m
Farbe: Transparent