Präzisionsthermometer
Lieferant: Amarell
L26004-FL/CC4 L26004-FL/DKD4
AMARL26004-FL/CC4EA 334.25 EUR
AMARL26004-FL/CC4 AMARL26004-FL/DKD4
Präzisionsthermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Laborthermometer, ganz eintauchend, Einschlussform, eichfähig. Rote Füllung.
  • Sicher und umweltfreundlich
  • Labor-Milchglasskala
  • Kapillare unbelegt