VWR®, Umweltfreundliche Thermometer, double safe
Lieferant: VWR Collection
620-0797EA 38.5 EUR
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Umweltfreundliche Thermometer, double safe
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Thermometer sind durch die kontraststarke schwarze Graduierung auf gelbem Hintergrund leicht, schnell und genau ablesbar. Die aufgedruckten Zahlen sind größer als auf Standard-Thermometern. Ideal für den Einsatz in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, pharmazeutischen und medizinischen Industrien, Molkereien, Brauereien und Destillerien.
  • Enviro safe liquid
  • Non toxic, non hazardous, liquid
  • PFA coating prevents any contamination of liquid or glass
Traceable to NIST/DKD.
Standards: Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit mehrsprachiger (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit geliefert.