VWR®, Allzweck-Ofenthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-0823EA 78.7 EUR
620-0823 620-0825 620-0826 620-0893 620-0894
VWR®, Allzweck-Ofenthermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Ofenthermometer enthalten eine rote, organische Füllung vor weißem Hintergrund in Glas.
  • Teilweise eintauchbare Thermometer verfügen über eine runde Glaswulst zur Stabilisierung
  • PTFE-Beschichtung reduziert das Risiko einer Kontamination bei Bruch des Thermometers
  • Einzeln serialisiert