Allzweckthermometer für Kolben
Lieferant: Amarell
ME9010-FL ME9008-FL
620-0124EA 0 EUR
620-0124 620-0123
Allzweckthermometer für Kolben
Thermometer Analoge Thermometer
Diese verstärkten In-Glas-Thermometer bieten verstärkte Spitzen für Rühranwendungen.
  • Aufgesetzte Anti-Roll-Kunststoffkappe mit Kordelschlaufe
  • Rückseite weiß emailliert
  • Unzerbrechlicher Glasring
  • Verstärktes Gefäß mit Stiel
  • 620-0121 und 620-0122 an vier bzw. fünf Punkten kalibriert
Quecksilber.
Bis zum 10. Oktober 2017 dürfen Quecksilberthermometer noch verwendet werden, solange sie ausschließlich für Tests nach Standards verwendet werden, für die die Nutzung von Quecksilberthermometern erforderlich ist.