Umweltfreundliche Thermometer
Lieferant: Amarell
G11374-EF G11376-EF G11378-EF G11380-EF G11382-EF G11388-EF G11392-EF G11396-EF G11404-EF G11392-EF/DKD3
AMARG11374-EFEA 25.62 EUR
AMARG11374-EF AMARG11376-EF AMARG11378-EF AMARG11380-EF AMARG11382-EF AMARG11388-EF AMARG11392-EF AMARG11396-EF AMARG11404-EF AMARG11392-EF/DKD3
Umweltfreundliche Thermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Thermometer sind dank einer ungiftigen, grünen Flüssigkeit für den täglichen Gebrauch konzipiert. Wählen Sie entweder einen massiven Schaft, um das Risiko eines versehentlichen Bruchs zu verringern, oder eine geschlossene Skala mit Milchglas für zusätzliche Genauigkeit.
  • Sicher
  • Quecksilberfrei
  • Stabile Stabform oder Einschlussform
Füllung: Organische Flüssigkeit
Length: 300 mm
Immersion depth: 76 mm