VWR®, Schutzhülsen für Thermometer
Lieferant: VWR
VWR®
620-0899EA 22.6 EUR
620-0899 620-0900
VWR®, Schutzhülsen für Thermometer
Thermometer-Halterungen
Diese Hülse schützt Ihre Thermometer vor unbeabsichtigtem Bruch bei der Verwendung und Lagerung.
  • Schraubverschluss für einfachen Zugang
  • Ring zum Aufhängen
  • Metall oder vernickeltes Messing
  • Unterer Bereich mit kleinen Öffnungen zur Zirkulation