Zentrifugenröhrchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3110-0120 3110-0150 3110-0160 3110-0380 3110-0500 3110-1000 3110-9500
525-2853EA 52 EUR
525-2853 525-2854 525-2855 525-2857 525-2858 525-2860 525-2859
Zentrifugenröhrchen, Nalgene®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PPCO, Rundboden, gerader Rand, autoklavierbar.
  • Sehr gut durchscheinend, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Belastbar bis 50 000×g
  • Bei niedrigen Temperaturen besser als Standard-PP
Bestellinformation: 525-2859 und 525-2860 mit Rand.