Zentrifugenröhrchen, Oak Ridge, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3114-0010 3114-0030 3114-0050 3115-0030 3115-0050 3118-0010 3118-0028 3118-0030 3118-0050 3118-0085 3119-0010 3119-0028 3119-0030 3119-0050 3137-0050 3138-0010 3138-0016 3138-0030 3138-0050 3139-0010 3139-0016 3139-0030 3139-0050 3148-0050
525-2211EA 121 EUR
525-2211 525-2212 525-2213 525-2223 525-2224 525-2231 525-0037 525-2233 525-2234 525-2235 525-2241 525-0038 525-2243 525-2244 525-0040 525-0041 525-0042 525-0043 525-2236 525-0044 525-0244 525-0045 525-0046 525-0049
Zentrifugenröhrchen, Oak Ridge, Nalgene®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Runder Boden ohne Rand, autoklavierbar.
  • Belastbar bis zu 50000×g
  • Ideal für gekühlte und ungekühlte Zentrifugen geeignet
  • Bei Geschwindigkeiten über 10000×g werden Verschlusskappenelemente empfohlen
FEP
Transparent. Widerstandsfähig gegen alle Säuren, Basen oder Lösungsmittel. Hervorragend für Chloroform- und Phenolextraktionen geeignet.
PSF
Transparent. Säure- und basenbeständig.
PC
Transparent.
PPCO
Transparent. Höhere Chemikalienbeständigkeit als PC.
Bitte beachten Hinweis: (Die tatsächliche Randkapazität der Oak Ridge Zentrifugenröhrchen 50 ml beträgt 42 ml).