Centrifuge tubes, round bottom, PP
Lieferant: KARTELL
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 116 EUR
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Centrifuge tubes, round bottom, PP
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, Rundboden
  • Sehr gut durchscheinend, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis zu 120 °C