Reaktionsgefäße mit anhängendem Schraubdeckel, 0,5/1,5/2,0 ml
Lieferant: Brand
780710 780711 780712 780713 780714
211-3211EA 219 EUR
211-3211 211-3212 211-3213 211-3214 211-3215
Reaktionsgefäße mit anhängendem Schraubdeckel, 0,5/1,5/2,0 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, graduiert, autoklavierbar, PP-Schraubdeckel mit Silikondichtung.
  • Zentrifugation bis 17000×g möglich
  • Ideal geeignet zur Lagerung von Serum- und Blutproben sowie zum Erhitzung und zur Zentrifugation
  • Gute Abdichtung durch Schraubdeckel mit Silikondichtung
  • Nur 1¼ Umdrehungen des Deckels zum schnellen Öffnen und Verschließen
  • Einsatzbereich: −196 bis +121 °C, eignen sich zum Einfrieren von Proben in der Gasphase von flüssigem Stickstoff bei −196 °C
*ohne Graduierungen
Bestellinformation: Farbige Deckeleinsätze für die Identifizierung sind separat erhältlich.