Reaktionsgefäße, Micrewtube®
Lieferant: Simport Scientific
T332-2 T332-2S T332-4 T332-4S T332-5 T332-5S T332-6 T332-6S T332-6SPR T332-7 T332-7S T332-2SPR T332-4SPR T332-5SPR T332-7SPR
720-0508EA 320 EUR
720-0508 212-9568 212-9570 212-9571 212-9573 720-0509 720-0510 212-9575 720-0511 212-9576 720-0512 212-9569 212-9572 212-9574 720-0513
Reaktionsgefäße, Micrewtube®
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, mit O-Ring-Dichtung-Schraubverschluss und Haltering, autoklavierbar.
  • Der oben im Deckel eingefügte O-Ring sorgt stets für eine lecksichere Dichtung und schützt so kleine Proben selbst unter schwierigsten Bedingungen vor Verlust
  • Die sterilen Gefäße sind gammabestrahlt und entweder in einfacher Ausführung oder mit aufgedruckten Graduierungen und einem weißen Beschriftungsfeld zur Probenkennzeichnung erhältlich
  • In aufrechter Position mit gelösten Deckeln bis +121 °C autoklavierbar
  • Als frei von RNase, DNase, Pyrogenen und DNA zertifiziert
Ideal zur Aufbewahrung in Tiefkühlgeräten, zum Erhitzen, für Zentrifugationen usw. Passend für die meisten standardmäßigen Zentrifugenrotoren. Durch das hohe Profil des Deckels wird die Manipulation vor allem in aseptischer Umgebung erleichtert. Er bleibt mit dem Gefäß verbunden und verhindert somit ein Verwechseln sowie Kontamination.
Max. RZB: Röhrchen ohne Stehrand sind bis 20000×g zentrifugierbar
Temperaturbereich: –196 bis +121 °C
Verpackung: Die sterilen Röhrchen sind in manipulationssicheren wiederverschließbaren Beuteln verpackt.