Reaktionsgefäße, Micrewtube®
Lieferant: Simport Scientific
T334-2 T334-2S T334-2SPR T334-4 T334-4S T334-4SPR T334-5 T334-5S T334-6 T334-6S T334-7 T334-7S T334-5SPR T334-6SPR T334-7SPR
720-0514EA 240 EUR
720-0514 720-0515 212-9577 212-9578 720-0516 212-9579 212-9580 212-9581 720-0517 720-0518 720-0520 212-9583 212-9582 720-0519 720-0521
Reaktionsgefäße, Micrewtube®
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, mit O-Ring-Dichtung-Schraubverschluss (ohne Haltering), autoklavierbar.
  • Der oben im Deckel befindliche O-Ring sorgt stets für eine lecksichere Dichtung und schützt so kleine Proben selbst unter schwierigsten Bedingungen vor Verlust
  • Die sterilen Gefäße sind gammabestrahlt und entweder in einfacher Ausführung oder mit aufgedruckten Graduierungen und einem weißen Beschriftungsfeld zur Probenkennzeichnung erhältlich
  • In aufrechter Position mit gelösten Deckeln bis +121 °C autoklavierbar
  • Als frei von RNase, DNase, Pyrogenen und DNA zertifiziert
Ideal zur Aufbewahrung in Tiefkühlgeräten, zum Erhitzen, zur Zentrifugation usw. Passend für die meisten standardmäßigen Zentrifugenrotoren. Das hohe Profil des Deckels erleichtert die Manipulation besonders bei aseptischen Verfahren. Für Anwender, die es beim Befüllen oder bei der Probenahme bevorzugen, den Deckel ganz abzunehmen, wurde der Haltering am Deckel weggelassen.
Max. RZB: Röhrchen ohne Stehrand sind bis 20000×g zentrifugierbar.
Temperaturbereich: –196 bis +121 °C.
Verpackung: Die sterilen Röhrchen sind in manipulationssicheren wiederverschließbaren Beuteln verpackt.