Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml
Lieferant: Brand
780730 780731 780732 780733 780734 780740 780741 780742 780743 780744 780750 780751 780752 780753 780754
211-3231EA 112 EUR
211-3231 211-3232 211-3233 211-3234 211-3235 211-3241 211-3242 211-3243 211-3244 211-3245 211-3236 211-3237 211-3238 211-3239 211-3240
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, graduiert, steril mit PP-Schraubverschluss oder unsteril ohne PP-Schraubverschluss, autoklavierbar.
  • Beständig gegenüber Zentrifugation bis 17000×g
  • Verschluss mit Silikondichtung
  • Mit mattiertem Beschriftungsfeld
  • Sterile Reaktionsgefäße sind DNA-, DNase- und RNase-frei, Endotoxin-frei, nicht mutagen, nicht toxisch
Temperaturbereich: −196 bis +121°C.
*ohne Graduierung