Reaktionsgefäße
Lieferant: KARTELL
297 298 298-04 298-06 298-13 298-12
211-2511EA 36.4 EUR
211-2511 211-2512 211-2900 211-2901 211-2902 211-2903
Reaktionsgefäße
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP.
  • Ideal für Mikroanalyse
  • Bis 14 000×g zentrifugierbar