Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml, mit Schraubverschlüssen, Axygen®
Lieferant: Corning
SCT-200-SS-O SCT-200-SS-G SC-LP-BR SCT-050-A-S SCT-050-C-S SCT-050-SS-A-S SCT-050-SS-G SCT-050-SS-R SCT-150-A-S SCT-150-C-S SCT-150-SS-C-S SCT-200-A-S SCT-200-C-S SCT-200-SS-C-S ST-150-C-S ST-200-C-S SCT-050-SS-C SCT-150-C SCT-150-SS-C SCT-200-C SCT-200-SS-C SCT-200-SS-A-S SCT-050-SS-B-S SCT-050-SS-C-S SCT-050-SS-G-S SCT-050-SS-R-S SCT-050-SS-W-S SCT-050-SS-Y-S SCT-150-SS-A-S SCT-150-LP-C SCT-45-C-S ST-050-SS-S ST-200-SS-S
212-0065EA 164.87 EUR
212-0065 525-0899 525-0805 525-0326 525-0325 525-0340 525-0858 525-0863 525-0328 525-0327 525-0338 525-0342 525-0343 525-0339 212-0348 212-0353 525-0315 525-0317 525-0319 525-0321 525-0323 525-0298 AXYGSCT-050-SS-B-S 525-0337 525-0861 525-0864 525-0868 525-0870 525-0487 525-0878 525-0909 525-0913 525-0914
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml, mit Schraubverschlüssen, Axygen®
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, steril oder unsteril, konischer Boden mit oder ohne Standring.
  • Durchstechbare Schraubkappe mit extra langem Rand und O-Ring für sicheres und gleichmäßiges Schließen beim Zentrifugieren
  • Einfaches Öffnen und Schließen durch gerippten Gefäß- und Kappenrand
  • Frei von RNase, DNase und Endotoxinen, zertifiziert
Für zahlreiche Laboranwendungen wie Probenvorbereitung, Zentrifugieren, Langzeit-Lagerung und Transport von Restriktionsenzymen oder anderen Reagenzien.
Volumen: 0,5, 1,5 und 2,0 ml.
Max. RCF: 20000×g.
Lieferumfang: Lieferung von unsterilen Reaktionsgefäßen mit nicht aufgeschraubten Verschlüssen ohne Haltering, aber mit O-Ring; Lieferung von sterilen Reaktionsgefäßen mit aufgeschraubten Verschlüssen ohne Haltering, aber mit O-Ring. Beutel mit 500 Reaktionsgefäßen mit individuell gefärbten Verschlüssen sind auf Anfrage erhältlich.
Verpackung: Transparente Reaktionsgefäße: 500 pro Box; farbig sortierte Reaktionsgefäße: 10 Beutel à 50 Reaktionsgefäße pro Box.