VWR®, PCR-Gefäßstreifen mit Deckeln
Lieferant: VWR Collection
732-0546EA 256 EUR
732-0546 732-0550 732-0552 732-0553 732-0554 732-0545 211-0338 211-0339 211-0381 732-1506 732-1521 732-1517 732-1518 732-1519 732-1520 731-0367 732-3391 732-3484 732-3485 732-3499 732-3608 732-3609 732-3610
VWR®, PCR-Gefäßstreifen mit Deckeln
Röhrchen PCR-Gefäße
Diese PCR-Gefäßstreifen und -deckel sind aus PP hergestellt und können mit den gängigsten Thermocyclermarken verwendet werden.
  • Zertifiziert frei von DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Aus Polypropylen nach strikten Qualitätsvorgaben hergestellt
Mit gewölbten oder flachen Deckeln verfügbar.