Reagenz- und Probenröhrchen
Lieferant: Greiner Bio-One
160101_1600 169101_1500 187201_1500 187101_1500 160201_1600 115101_2000 136101_1400 112101_3600 112201_3600 115201_2000
212-3150EA 120 EUR
212-3150 212-3186 391-3469 212-0363 212-3110 212-3140 212-3146 212-3165 212-0361 GREI115201_2000
Reagenz- und Probenröhrchen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PS, glasklar oder PP, transparent.
  • PP: Gute Temperaturbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
  • PS: Hohe Transparenz, daher gut für optische Messungen geeignet
  • Passende Griffstopfen sind optional erhältlich
  • Auch als Zentrifugenröhrchen verwendbar
Universelle Röhrchen für eine Vielzahl von Verwendungen in Labor und Produktion.