Reagenz- und Probenröhrchen mit Schraubverschluss, steril
Lieferant: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
17044 17060 17046 17062
212-6713EA 581 EUR
212-6713 212-6719 KIMA17046 KIMA17062
Reagenz- und Probenröhrchen mit Schraubverschluss, steril
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Polystyrol, transparent mit roter Schraubkappe.
  • Einzeln steril oder im Rack mit 108 Röhrchen steril verpackt verfügbar
  • Ungraduiert
  • Gute thermische und chemische Beständigkeit
Universal-Rundbodenröhrchen für eine Vielzahl von Verwendungen.