Reagenz- und Probenröhrchen
Lieferant: DELTALAB
400500 400800 400400 400705 400700 400900 401100 401700
212-3320EA 187 EUR
212-3320 212-3321 212-3322 212-3326 DELT400700 DELT400900 DELT401100 DELT401700
Reagenz- und Probenröhrchen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Polypropylen (PP), ultraklar
  • Temperaturbeständig von 0 bis 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)
  • Zentrifugierbar bis 15 000 g
  • Autoklavierbar
Präzise geformte Reagenz- und Probenröhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit rundem oder flachem Boden. Unsteril. Graduiert.