Kappen, LABOCAP, mit Griff
Lieferant: Lüdi
391-0094EA 21.9 EUR
391-0094 391-5932 391-5931 391-5930 LUDI184110622 LUDI184110623
Kappen, LABOCAP, mit Griff
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Aluminium.
  • Aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Federkern
  • Federklemme gegen die Außenwand des Gefäßes
  • Eloxiert und farbig
  • Autoklavierbar
Mit Griff. Verschluss zum sterilen, jedoch nicht hermetischen Verschließen von Reagenzröhrchen.