Test tubes with NS stopper
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05700207 05700210 05700214 05700226 05700230 05700234 05700238 05700242
LENZ05700207EA 6.8 EUR
LENZ05700207 LENZ05700210 201-1165 LENZ05700226 LENZ05700230 LENZ05700234 LENZ05700238 LENZ05700242
Test tubes with NS stopper
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
DURAN®, Borosilikatglas, klar. Mit Normschliff und Sechskantglasstopfen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable