Schläuche, PTFE
Lieferant: Deutsch & Neumann
DENE3400911EA 239 EUR
DENE3400911 DENE3400516 DENE3400813 DENE3401214 DENE3400102 DENE3400785 DENE3400103 DENE3400304 DENE3400305 DENE3400203 DENE3400501 DENE3400204 DENE3404565 DENE3401012 DENE3400506 DENE3400507 DENE3400405 DENE3400406 DENE3401318 DENE3400607 DENE3400608 DENE3402732 DENE3401521 DENE3400895 DENE3400315 DENE3400810 DENE3400613 DENE3400811 DENE3401503 DENE3400115 DENE3400175
Schläuche, PTFE
Schläuche Transferschlauch
PTFE, weiß, durchscheinend.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
This tubing is characterised by its non stick surface and excellent dielectric properties.
Temperaturbeständig von -200 bis +260 °C.