Glasröhren
Lieferant: Fischer Labortechnik
201-1007EA 45.5 EUR
201-1007 201-1008 201-1009 201-1003 201-1004 201-1005 201-1006 201-1010
Glasröhren
Schläuche Transferschlauch
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Zugeschnitten auf 500 mm Länge
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Zulässige Wanddickentoleranz ±0,2 mm