Klemmdichtungen, HelixMark®
Lieferant: Freudenberg Medical Europe GmbH
70-400-05 70-400-07 70-400-10 70-400-15 70-400-20 70-400-25 70-400-30 70-400-40 70-400-60
113-0316EA 442 EUR
113-0316 113-0317 113-0318 113-0319 113-0320 113-0321 113-0322 113-0323 113-0324
Klemmdichtungen, HelixMark®
Versiegeln Dichtungen
Silikon, platinvernetzt.
  • Hergestellt gemäß GMP in einer FDA-registrierten Produktionsanlage zur Herstellung medizinischer Produkte
  • Können im Autoklaven oder mittels Ethylenoxid sowie durch Gammabestrahlung innerhalb der vom Benutzer validierten Zyklen und Sterilisierungsebenen sterilisiert werden
  • Entsprechen den Anforderungen der USP Klasse VI. Inklusive Materialzertifizierung und Chargenverfolgbarkeit per Box
Diese Klemmdichtungen in biomedizinischer/pharmazeutischer Qualität weisen keine Hinterschneidungen und Auswölbungen auf. Sie enthalten keine verunreinigenden Substanzen oder Leachables.
ISO 13485
Standards: ISO 13485