Gewinderohre zum Ansetzen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01300018 01300025 01300032 01300045 01300014
LENZ01300018EA 2.8 EUR
LENZ01300018 201-1606 201-1607 LENZ01300045 LENZ01300014
Gewinderohre zum Ansetzen
Adapter Adapter, Gewinderohre
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
DIN screw thread GL.