WHEATON® Aluminiumsiegel, ohne Dichtung
Lieferant: DWK Life Sciences
224192-05 224192-06 224192-07 224193-01 224193-05 224193-06 224193-07 224187-01 224176-01 224183-01 224182-01 224178-05 224178-06 224178-07 224182-05 224182-06 224182-07 224183-05 224183-06 224183-07 224178-01 224191_U 224177-01 224208 224189 224192-01 224197-01 224177-05 W224207 W224205 224191
WHEA224192-05EA 204 EUR
WHEA224192-05 WHEA224192-06 WHEA224192-07 218-2108 WHEA224193-05 WHEA224193-06 WHEA224193-07 218-2118 218-2121 218-2117 218-2114 WHEA224178-05 WHEA224178-06 WHEA224178-07 WHEA224182-05 WHEA224182-06 WHEA224182-07 WHEA224183-05 WHEA224183-06 WHEA224183-07 WHEA224178-01 WHEA224191_U WHEA224177-01 WHEA224208 WHEA224189 WHEA224192-01 218-2134 WHEA224177-05 WHEAW224207 WHEAW224205 WHEA224191
WHEATON® Aluminiumsiegel, ohne Dichtung
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Aluminiumsiegel (ohne Dichtung) sind in einer großen Auswahl an Stilen und Größen erhältlich.
  • Offene Verschlusskappen ermöglichen die Entnahme von Proben mit einer Spritze
  • Abreißbares Siegel lässt sich vollständig entfernen, sodass der Inhalt aus der Flasche ausgegossen werden kann
  • Feste Verschlusskappen eignen sich hervorragend für die langfristige Lagerung von Proben
  • Klappdeckelsiegel bieten Manipulationsschutz
Farbauswahl beinhaltet natur, rot, blau und grün.