VWR® ND24, EPA-Gewindeflaschen
Lieferant: VWR Collection
548-0154EA 63 EUR
548-0154 548-9025
VWR® ND24, EPA-Gewindeflaschen
Vials
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • EPA-Flaschen können gegen Aufpreis mit einem Reinheitszertifikat für die TOC-Analyse geliefert werden
  • EPA-Fläschchen können vormontiert mit beliebigem Schraubverschluss ND24 bestellt werden