Cryo.S™-Röhrchen, 1 und 2 ml
Lieferant: Greiner Bio-One
122277_500 122278_500 122279_500 122280_500 123263_500 123277_500 123278_500 123279_500 123280_500 121263_500 121277_500 121278_500 121279_500 121280_500 126263_500 126277_500 126278_500 126279_500 126280_500 122263_500 121261_500 122261_500 126261_500 123280_100 123261_500
391-3461EA 266 EUR
391-3461 391-3462 391-3463 391-3464 479-4110 479-4111 479-4112 479-4113 479-4114 479-4120 479-4121 479-4122 479-4123 479-4124 479-4140 479-4141 479-4142 479-4143 479-4144 479-0086 479-0099 479-0190 479-0191 GREI123280_100 GREI123261_500
Cryo.S™-Röhrchen, 1 und 2 ml
Vials
Zur Lagerung in Tiefkältegeräten oder in der Gasphase von flüssigem Stickstoff. Wärmebeständig von −196 bis +121 °C.
  • Garantiert nicht-zytotoxisch sowie frei von Endotoxinen, DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Neue Graduierung und Markierungsfeld
  • Mit dem Lufttransport kompatibel
  • Auf Wunsch 1D- und 2D-Barcodes
PP, mit farbiger Kappe, steril (SAL 10⁻³).
* ohne Beschriftungsfeld
** mit Datamatrix-Code