Farbcodierungen für Kryoröhrchen, CryoColorCode, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
NUNC354755EA 25.8 EUR
NUNC354755 NUNC375884 NUNC354968 479-6859 NUNC375906 479-6860 NUNC375868 NUNC355077 NUNC375922 NUNC375930 479-6861
Farbcodierungen für Kryoröhrchen, CryoColorCode, Nunc™
Deckeleinsätze
Farbige Deckel mit Beschriftungsoberfläche.
Die Einkerbung ermöglicht eine schnelle und einfache Entfernung der Kodierung mittels Pinzette aus dem Verschluss.