Halterung für Kryoröhrchen, CryoCane™, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5015-0001 5015-0002 DS5020-0000
479-3261EA 30.7 EUR
479-3261 479-3262 479-3270
Halterung für Kryoröhrchen, CryoCane™, Nalgene®
Kryo-Strohhalme
Aluminium. Kann mit Farbcodierungsstreifen markiert werden.