Probenfäschchen, Trident-Typ
Lieferant: MURRAY S
T101/V1T001/C T101/V2T001/C T101/V3T001/C T101/V4T001/C T101/V5T001/C T101/V6T001/C5 T101/V7T001/C T102/V1T001/C5 T102/V2T001/C T102/V3T002/C T101/V3 T101/V1 T101/V2 T101/V4 T101/V5 T101/V7 T102/V1 T102/V3
212-7053EA 464 EUR
212-7053 212-7054 212-7055 212-7056 212-7057 212-7058 212-7059 212-7060 212-7061 212-7062 MURRT101/V3 MURRT101/V1 MURRT101/V2 MURRT101/V4 MURRT101/V5 MURRT101/V7 MURRT102/V1 MURRT102/V3
Probenfäschchen, Trident-Typ
Vials
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
  • Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
  • Einfach Handhabung
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.