Universal-Probenröhrchen und Bijou-Gläschen
Lieferant: DWK Life Sciences
127028 127030 120128 128138
215-3392EA 213 EUR
215-3392 215-0095 215-3389 215-3393
Universal-Probenröhrchen und Bijou-Gläschen
Vials
Diese Fläschchen eignen sich für Medien-, Diagnose- und Probenahme-Anwendungen Typ III, Kalk-Natron-Glas, klar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Für Anwendungen, bei denen keine spezifische Temperaturbeständigkeit erforderlich ist
  • PP- oder Aluminium-Ersatzkappen optional erhältlich (auf Anfrage)