Ubbelohde-Viskosimeter, DIN
Lieferant: SI Analytics
285401941 285401925 285401974 285401999 285401958 285401966
616-3382EA 604 EUR
616-3382 616-3380 616-3385 616-3387 616-3383 616-3384
Ubbelohde-Viskosimeter, DIN
Viskosimeter Kapillarviskosimeter
Viskosimeter mit hängendem Kugelniveau zur Bestimmung der relativen oder absoluten kinematischen Viskosität
  • Zusätzliches Befüll- und Reinigungsrohr
  • Glasgewinde ermöglichen einen betriebssicheren Einsatz
  • Kalibriert mit Konstante für automatische Messung
Standards: DIN 51562-1, ISO 3105, BS 133, NFT 60-100