Auslaufbecher mit fester Düse
Lieferant: Industrial Physics
769-1125EA 164 EUR
769-1125 SIMEVF2000 SIMEVF2001 769-1121 769-1110 SIMEVF2015
Auslaufbecher mit fester Düse
Viskosimeter Auslaufbecher-Viskosimeter
Auslaufbecher aus eloxiert Aluminium mit fester Edelstahldüse für Vergleichsmessungen (Zwischenkontrollen).
  • Jeder Auslaufbecher ist mit einer individuellen Seriennummer versehen
  • Einfach zu reinigen
Typically used for the consistency of paintings, varnishes and similar products.
Standards: DIN 53211
Bestellinformation: Stativ müssen separat bestellt werden.