Reinraum-Wischtücher, steril, SterileWipe™ LP 10
Lieferant: Texwipe
TX3212
115-0312EA 1180 EUR
115-0312
Reinraum-Wischtücher, steril, SterileWipe™ LP 10
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Die Wischtücher SterileWipe™ LP 10 bestehen aus 100% Polyester-Endlosfäden mit thermoversiegelten Rändern, die zum Beseitigen von Partikel- und Faserkontaminationen entwickelt wurden. Das Wischtuch wird zur Reinigung in sterilen Umgebungen eingesetzt, wie z. B. pharmazeutischen aseptischen Verarbeitungsbereichen und biotechnologischen Fertigungseinrichtungen, mikrobiologischen Laboratorien, sterilen Räumlichkeiten und Vorbereitungsräumen.
  • Extrem partikel- und fusselarm
  • Widerstehen gängigen Reinigungs- und Desinfektionslösungen, wie z. B. Bleichmitteln, Phenolen und quaternären Ammoniumverbindungen
  • Gammasterilisiert auf 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) gemäß AAMI-Richtlinien
  • Enthält Verfallsdatum und wird mit chargenspezifische Sterilitäts- und Konformitätszertifikaten ausgeliefert
Geeignet zur Verwendung in Umgebungen der Klasse 10, ISO 4, M 2.5.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.