Reinraum-Wischtücher, AlphaSorb® HC
Lieferant: Texwipe
TX2412 TX2418 TX2409
115-0307EA 1320 EUR
115-0307 115-0467 TEXWTX2409
Reinraum-Wischtücher, AlphaSorb® HC
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
AlphaSorb® HC ist ein reinraumgewaschenes, 2-lagiges Wischtuch aus 100 % Polyester, das aus Endlosfilament-Polyester in einem doppelt gestrickten Interlock-Muster hergestellt wird.
  • Kombiniert hohe Saugfähigkeit mit geringen Partikel- und Extrahierungswerten
  • Ermöglicht gründliches Wischen mit minimaler Faserfreisetzung
  • Auch steril erhältlich (Bestellinformationen finden Sie auf der Website)
Die große Oberfläche ist besonders für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie geeignet. Autoklavierbar.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 geeignet.
Farbe: Weiß.
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, neueste Testergebnisse und Testmethoden finden Sie auf der Website des Lieferanten.