Reinraum-Wischtücher, TechniCloth® II
Lieferant: Texwipe
TX1112 TX1118 TX1109
115-0463EA 61.2 EUR
115-0463 115-0464 115-0462
Reinraum-Wischtücher, TechniCloth® II
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher bestehen aus einer wasserstrahlverfestigten Vliesmischung aus 55% Cellulose und 45% Polyester. Dieses Mischfasergewebe vereint die extrem hohe Saugfähigkeit von Naturfasern mit der Reinheit und Festigkeit von synthetischem Material. Die TechniCloth® II Tücher sind dank einzigartiger Technologie äußerst partikelarm und damit noch partikelärmer als die TechniCloth® Tücher.
  • Reduced particle generation with ULP
  • Provide extreme durability and high absorbency with unique cellulose/polyester blend
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse ISO 5 - 8, 100 - 100000 geeignet.
Farbe: Weiß
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.