Reinraum-Wischtücher, Vectra® AlphaSorb® 10 und AlphaSorb® 10
Lieferant: Texwipe
TX1052 TX1050
115-0603EA 1350 EUR
115-0603 115-1788
Reinraum-Wischtücher, Vectra® AlphaSorb® 10 und AlphaSorb® 10
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese zweilagigen Wischtücher aus 100% doppelt genähtem Endlosfilament-Polyester verfügen über eine hohe Saugkraft.
  • Alle vier Kanten des Wischtuchs sind thermisch versiegelt und bieten so Schutz gegen Partikel und Fasern
  • Garantierte Sauberkeit durch extrem geringe Abgabe von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Einzigartiger zweilagiger Röhrenaufbau für längere Haltbarkeit
  • Vectra® AlphaSorb® 10 Wischtücher werden im Vectra-Verfahren verarbeitet, AlphaSorb® 10 Wischtücher werden in einem Reinraum gewaschen
Ideal für die Verwendung in denMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell AlphaSorb® 10 Vectra® AlphaSorb® 10
Environmentally Preferable
Grundgewicht 185 g/m² 185 g/m²
Absorptionsvermögen 540 ml/m² 540 ml/m²
Absorptionsrate 0,5 s 0,5 s
Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser 0,01 g/m² 0,01 g/m²
Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol 0,04 g/m² 0,04 g/m²
Fasern (>100 µm) 100/m² 100/m²
Ionen - Chlorid 0,008 ppm 0,008 ppm
Ionen - Kalium 0,13 0,13 ppm
Ionen - Natrium 0,11 ppm 0,11 ppm