Reinraum-Wischtücher, getränkt, AlphaSat®
Lieferant: Texwipe
TX1034 TX1036 TX1039
115-0456EA 132 EUR
115-0456 115-0457 115-0458
Reinraum-Wischtücher, getränkt, AlphaSat®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese hoch saugfähigen Wischtücher bestehen aus 100% Endlosfilament-Polyester (Doppel-Interlock). Die Wischtücher sind mit 70% IPA und 30% deionisiertem Wasser getränkt.
  • Hohe Festigkeit, partikelarm und geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen
  • Gewaschene Schnittkante
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit
Ideal für allgemeine Reinigungsarbeiten, die Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten, und zum Polieren und Reinigen in kritischen Umgebungen (ISO-Klassen 4-9).
Farbe: Weiß
Verpackung: Lösungsmittelsichere, wiederverschließbare Verpackung.
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904