Reinraum-Wischtücher, Vectra® Alpha® 10 und Alpha® 10
Lieferant: Texwipe
TX1010
115-0296EA 1330 EUR
115-0296
Reinraum-Wischtücher, Vectra® Alpha® 10 und Alpha® 10
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Während der Kantenversiegelung dieser Tücher entstehen vier komplett versiegelte Kanten, die Schutz gegen Partikel und Fasern bieten. Das Material besteht aus stabilem Doppel-Interlock-Gewebe aus 100 % Endlosfilament-Polyester.
  • Assure cleanliness with ultralow levels of ions and extractables
  • Resist abrasion under rigorous use or when wiping rough surfaces
  • Fully sealed border to prevent fiber release
  • Vectra® Process for the cleanest, most consistent wipes (only Vectra® Alpha® 10)
Die Tücher sind ideal zum Wischen der Innenräume von Prozesswerkzeugen und anderen Geräten sowie zum allgemeinen Wischen in Umgebungen, in denen eine Kontaminationskontrolle erforderlich ist.
Suitable for use in class 1, ISO 2 - 7, M1.5 environments or higher.
Farbe: Weiß.
Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
Verpackung: Lösungsmittelsichere Beutel-in-Beutel-Verpackung in Reinraumqualität.